Learn More
3,4-Dimetil-1-pentin-3-ol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478737 25 g 25 g
11468737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19906.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1482-15-1 | C7H12O | 112.17 g/mol
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dimetil-1-pentin-3-ol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1482-15-1
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00039845
Clave InChI DZNLEQBXXLGELU-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 95483
Nombre IUPAC 3,4-Dimetilpent-1-in-3-ol
SMILES CC(C)C(C)(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol
Densidad 0.87
Punto de ebullición 133°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Sinónimo 3,4-dimethyl-1-pentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 3,4-dimethyl, acmc-1bzc3, 2-isopropyl-3-butyne-2-ol, 1-pentyn-3-ol,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-pent-1-yn-3-ol, dznleqbxxlgelu-uhfffaoysa, 1-pentyn-3-ol,3,4-dimethyl, 1,2-dimethyl-1-hydroxypropyl acetylene
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 94%