Learn More
3,4-Dimetil-1-(1-cloroetil)benceno (>85%), TRC
Código de producto. 30180424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180424 100 mg 100 miligramos
30179950 50 mg 50 miligramos
30180362 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD471833100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104245-83-2
Fórmula molecular C10 H13 Cl
Peso molecular (g/mol) 168.66
Sinónimo Medetomidine Impurity 30
Nombre IUPAC 4-(1-cloroetil)-1,2-dimetilbenceno
SMILES ClC(C)C1=CC=C(C)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethyl-1-(1-chloroethyl)benzene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13Cl/c1-7-4-5-10(9(3)11)6-8(7)2/h4-6,9H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.07