Learn More
3,4-dimetoxitolueno, TRC
Código de producto. 30371313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371313 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30371313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4613955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxytoluene
CAS 494-99-5
Fórmula molecular C9H12O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 4-Methyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Methylcatechol Dimethyl Ether, 4-Methylveratrol, 4-Methylveratrole, Homoveratrole, NSC 7378
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(C)cc1OC
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxi-4-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837