Learn More
3,4-Dimetoxitolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483007 5 g 5 g
11493007 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15558.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 494-99-5 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 494-99-5
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00016651
Clave InChI GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxytoluene, homoveratrole, 4-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl, 4-methylveratrol, 4-methyl-1,2-dimethoxybenzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl-benzene, unii-349x0g2ssf, homoveratrol
PubChem CID 68126
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxi-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxytoluene
Punto de fusión 25°C to 28°C
Densidad 1.059
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.528
Cantidad 5 g
Beilstein 2045328
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%