Learn More
3,4-Dimetoxitiofenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11437796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437796 5 g 5 g
11427796 1 g 1 g
11447796 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14745.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-96-9
Fórmula molecular C8H10O2S
Peso molecular (g/mol) 170.226
Número MDL MFCD00052823
Clave InChI MTKAJLNGIVXZIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxythiophenol, 3,4-dimethoxy thiophenol, 3,4-dimethoxybenzene-1-thiol, 3,4-dimethoxy-thiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethoxy, 4-mercaptoveratrole, pubchem6823, acmc-1bdpf, 3,4-dimethoxy-benzenethiol, 3,4-dimethoxyphenylmercaptan
PubChem CID 136539
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxibencenotiol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxythiophenol
Densidad 1.19
Punto de ebullición 263°C
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.59
Cantidad 5 g
Beilstein 1945136
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza 98%