Learn More
3,4-Dimetoxitiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473188 1 g 1 g
15483188 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56674.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51792-34-8 | C6H8O2S | 144.188 g/mol
3,4-Dimethoxythiophene is used as an electronic materials intermediate. It is used as a starting material in the synthesis of porphyrin dyad which is used to study photoinduced energy transfer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dimetoxotiofeno se utiliza como material electrónico intermedio. Se emplea como material de partida en la síntesis de diadas de porfirina que se utilizan para estudiar la transferencia de energía fotoinducida.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51792-34-8
Fórmula molecular C6H8O2S
Peso molecular (g/mol) 144.188
Número MDL MFCD01096546
Clave InChI ZUDCKLVMBAXBIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxy thiophene, thiophene, 3,4-dimethoxy, pubchem15752, 3,4-dimethoxy-thiophene, acmc-209kw1, ksc491i4n, 3,4-dimethoxythiophene
PubChem CID 3613501
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxitiofeno
SMILES COC1=CSC=C1OC
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxythiophene
Densidad 1.209
Punto de ebullición 100°C to 102°C (10 mmHg to 11 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (223°F)
Índice de refracción 1.5409
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.19
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.