Learn More
Hidrato de 3,4-dimetoxifenilglioxal, 98 %, base seca, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399146 5 g 5 g
11389146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20279.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 163428-90-8 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163428-90-8
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD03411519
Clave InChI QQSUAMUBZNQYGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3,4-dimethoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12147, acmc-1c6zz, 3,4-dimethoxyphenylglyoxalhydrate, 2-3,4-dimethoxyphenyl-2-oxo-acetaldehyde, 2-3,4-dimethoxyphenyl-2-oxoethanal, hydrate, ethanone,1-3,4-dimethoxyphenyl-2,2-dihydroxy, 3,4-dimethoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 3,4-dimethoxyphenyl oxo acetaldehyde hydrate 1:1
PubChem CID 44118538
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyde
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)C(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenylglyoxal hydrate
Punto de fusión 118°C to 120°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 5 g
Beilstein 3092619
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%