Learn More
Ácido 3,4-dimetoxifenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10473155 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10473155 25 g Frasco de vidrio 25 g
10212572 1 g Frasco de vidrio 1 g
10374162 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10473155 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369390250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 122775-35-3 | C8H11BO4 | 181.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122775-35-3
Fórmula molecular C8H11BO4
Peso molecular (g/mol) 181.98
Número MDL MFCD01074574
Clave InChI RCVDPBFUMYUKPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl boranediol, 3,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl, 3,4-dimethoxyphenylboronicacid, 3, 4-dimethoxyphenylboronic acid, pubchem1826, acmc-209amm, ksc174q5t
PubChem CID 2734702
Nombre IUPAC ácido (3,4-dimetoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxyphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 238.0°C to 240.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo y gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.