Learn More
3,4-dimetoxifenilacetonitrilo, Mikromol™
Descripción
3,4-dimetoxifenilacetonitrilo, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 93-17-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | COc1ccc(CC#N)cc1OC |
| Mostrar más |