Learn More
3,4-dimetoxifenilacetonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30049724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049724 100 mg 100 miligramos
30051489 25 mg 25 miligramos
30458474 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30049724 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0022.18
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,4-dimetoxifenilacetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
CAS 93-17-4
Nombres de analitos o componentes 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(CC#N)cc1OC
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 177.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079 g/mol