Learn More
3,4-Dimetoxifenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454054 500 g 500 g
11379529 25 g 25 g
11444054 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454054 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12003.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 93-17-4 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
It is employed as an intermediate in the preparation of the muscle relaxant papverin. 3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile has been used in the synthesis of (Z)-3-(benzo[b]thiophen-2-yl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylonitrile1. It has also been used in the preparation of modified diterpene (±) nimbidiol which relies on a sulfenium ion promoted polyene cyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en la preparación de la papverina relajante muscular. 3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo se ha utilizado en la síntesis de (Z)-3-(benzo[b]tiofen-2-il)-2-(3,4-dimetoxifenil)acrilonitrilo1. También se ha utilizado en la preparación de diterpeno modificado (±) nimbidiol que se basa en un ión sulfenio promovido polieno ciclización.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-17-4
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.203
Número MDL MFCD00001911
Clave InChI ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
PubChem CID 66727
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)acetonitrilo
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Punto de fusión 62°C to 65°C
Punto de ebullición 177°C to 178°C (10 mmHg)
Olor Characteristic
Cantidad 500 g
Beilstein 1956100
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 98%