Learn More
3,4-Dimetoxifenilacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327465 50 g 50 g
11317465 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05477.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 776-99-8 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
3,4-Dimethoxyphenylacetone was used as starting material in the synthesis of α-methyl-dopa, an important nonproteogenic α-amino acid for pharmaceutical applications. 3,4-Dimethoxyphenylacetone undergoes asymmetric amination catalyzed by Brevibacterium linens IFO 12141 strain to yield corresponding optically active amine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,4-dimetoxifenilacetona se utilizó como material de partida en la síntesis de α-metil-dopa, un importante α-aminoácido no proteogénico para aplicaciones farmacéuticas. La 3,4-Dimetoxifenilacetona se somete a una aminación asimétrica catalizada por la cepa 12141 de brevibacterium linens IFO para producir la correspondiente amina ópticamente activa.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 776-99-8
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00008772
Clave InChI UMYZWICEDUEWIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxyphenylacetone, 1-3,4-dimethoxyphenyl propan-2-one, 3,4-dimethoxyphenyl acetone, veratryl-2-propanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl-2-propanone, veratryl acetone, 3,4-dimethoxybenzyl methyl ketone, 1-3,4-dimethoxyphenyl acetone, 2-propanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, veratryl methyl ketone
PubChem CID 69896
Nombre IUPAC 1-(3,4-dimetoxifenil)propan-2-ona
SMILES COC1=CC=C(CC(C)=O)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenylacetone
Densidad 1.115
Punto de ebullición 154°C to 158°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5358
Cantidad 50 g
Beilstein 1107410
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 97%