Learn More
3,4-Dimethoxyphenylacetone, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15535046 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15535046 5 g 5 g
15545046 25 g 25 g
15555046 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15535046 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161490050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 776-99-8
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00008772
Clave InChI UMYZWICEDUEWIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxyphenylacetone, 1-3,4-dimethoxyphenyl propan-2-one, 3,4-dimethoxyphenyl acetone, veratryl-2-propanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl-2-propanone, veratryl acetone, 3,4-dimethoxybenzyl methyl ketone, 1-3,4-dimethoxyphenyl acetone, 2-propanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, veratryl methyl ketone
PubChem CID 69896
Nombre IUPAC 1-(3,4-dimetoxifenil)propan-2-ona
SMILES COC1=CC=C(CC(C)=O)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenylacetone
Densidad 1.1150g/mL
Punto de ebullición 154.0°C to 158.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH2COCH3
Índice de refracción 1.5338 to 1.5358
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.115
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 97%