Learn More
Hidrazida del ácido 3,4-dimetoxifenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11468893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468893 25 g 25 g
11448893 1 g 1 g
11458893 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468893 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11049.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60075-23-2
Fórmula molecular C10H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 210.23
Número MDL MFCD00051701
Clave InChI HRMXYTRKEOUMNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3,4-dimethoxyphenyl acetohydrazide, 3,4-dimethoxyphenylacetic acid hydrazide, 3,4-dimethoxyphenylacethydrazide, 3,4-dimethoxyphenyl acetic hydrazide, acmc-20aneo, homoveratric hydrazide, maybridge1_007491, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanehydrazide, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanohydrazide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetic hydrazide
PubChem CID 282482
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)acetohidrazida
SMILES COC1=CC=C(CC(=O)NN)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid hydrazide
Punto de fusión 102°C to 104°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2698478
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 97%