Learn More
Ácido 3,4-dimetoxifenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489047 500 g 500 g
11469047 25 g 25 g
11479047 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20625.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 93-40-3 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
It reacts with formaldehyde in the presence of acid to give an isochromanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reacciona con formaldehído en presencia de ácido para producir una isocromanona.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-40-3
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.202
Número MDL MFCD00004335
Clave InChI WUAXWQRULBZETB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo homoveratric acid, 3,4-dimethoxyphenylacetic acid, 3,4-dimethoxyphenyl acetic acid, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy-phenyl-acetic acid, acetic acid, 3,4-dimethoxyphenyl
PubChem CID 7139
ChEBI CHEBI:86655
Nombre IUPAC ácido 2-(3,4-dimetoxifenil)acético
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 500 g
Beilstein 1110282
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%