Learn More
(3,4-dimetoxifenil)metanol, Mikromol™
Descripción
(3,4-dimetoxifenil)metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| CAS | 93-03-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H12 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Verapamil Hydrochloride Imp. E (EP), Verapamil Imp. E (EP), Verapamil USP Related Compound F, Verapamil USP RC F, (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol, Verapamil Related Compound F, Verapamil Hydrochloride Impurity E, Verapamil Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CO)cc1OC |
| Nombre IUPAC | (3,4-dimetoxifenil)metanol |
| Mostrar más |