Learn More
(3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo(Homoveratronitrilo), TRC
Código de producto. 30393841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393841 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30393841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH66953025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
CAS 93-17-4
Fórmula molecular C10 H11 N O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-, Acetonitrile, (3,4-dimethoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dimethoxybenzeneacetonitrile, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide, 3,4-Methyleneoxyphenyl acetonitrile, Homoveratronitrile, NSC 6324, Veratryl cyanide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(CC#N)cc1OC
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 177.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079