Learn More
(3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10021780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021780 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10206160 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10571374 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10021780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155260250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-17-4 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-17-4
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.2
Número MDL MFCD00001911
Clave InChI ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
PubChem CID 66727
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)acetonitrilo
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3, 4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62°C to 65°C
Color Blanco
Punto de ebullición 171°C to 178°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 250°C
Pérdida por secado 0.5% max. (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH2CN
Cantidad 25 g
Beilstein 10, I, 198
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chloroform and,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o agujas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.