Learn More
Ácido (3,4-dimetoxifenil)acético (ácido homoverátrico), TRC
Código de producto. 30402718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402718 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30402718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH669520100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid(Homoveratric Acid)
CAS 93-40-3
Fórmula molecular C10H12O4
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetate, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid, 3,4-Dimethoxybenzeneacetic Acid, NSC 2753, NSC 27897
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(6-10(11)12)5-9(8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1ccc(CC(=O)O)cc1OC
Nombre IUPAC ácido 2-(3,4-dimetoxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 196.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0736