Learn More
(3,4-Dimetoxifenilo)(2-(2-hidrazonopentán-3-il)-4,5-dimetoxifenil)metanona, TRC
Código de producto. 30384616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384616 10 mg
30377570 50 mg
30379298 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47062610MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37952-09-3
Fórmula molecular C22H28N2O5
Peso molecular (g/mol) 400.47
Sinónimo Tofisopam impurity
SMILES CCC(\C(=N\N)\C)c1cc(OC)c(OC)cc1C(=O)c2ccc(OC)c(OC)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3,4-Dimethoxyphenyl)(2-(2-hydrazonopentan-3-yl)-4,5-dimethoxyphenyl)methanone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N2O5/c1-7-15(13(2)24-23)16-11-20(28-5)21(29-6)12-17(16)22(25)14-8-9-18(26-3)19(10-14)27-4/h8-12,15H,7,23H2,1-6H3/b24-13-
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.1998