Learn More
3,4-dimetoxifenol, TRC
Código de producto. 30380378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380378 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30380378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46070025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenol
CAS 2033-89-8
Fórmula molecular C8 H10 O3
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES COc1ccc(O)cc1OC
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxifenol
Peso molecular (g/mol) 154.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.063