Learn More
3,4-Dimetoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443764 100 g 100 g
11423764 5 g 5 g
11433764 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443764 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11344.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
3,4-Dimethoxyphenol is used in the preparation of 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives and multi-target anti Alzheimer compounds. It is also used in the preparation of 3,4-dimethoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside and 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene. Further, it serves as a precursor for 4H-chromenes synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dimetoxifenol se utiliza en la preparación de derivados de la benzofuranona de 5,6-dimetoxi y compuestos multiobjetivo para combatir el Alzheimer. También se utiliza en la preparación del 3,4-dimetoxifenil-beta-D-glucopiranósido y del 4-(but-2-eniloxi)-1,2-dimetoxibenceno. Además, sirve como precursor para la síntesis de 4H-cromenos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2033-89-8
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.165
Número MDL MFCD00008390
Clave InChI SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113
PubChem CID 16251
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxifenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenol
Punto de fusión 79°C to 82°C
Punto de ebullición 167°C (14 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1366650
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.16
Porcentaje de pureza 98%