Learn More
Isocianato de 3,4-dimetoxifenetil, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11370857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370857 10 g 10 GR
10007982 1 g 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370857 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00669EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 21714-25-0
Fórmula molecular C11H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 223.29
Número MDL MFCD00041366
Clave InChI GHYFLDWHIVKQLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxybenzene, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanisothiocyanate, acmc-20anep, 3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanate, b-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxy-1-2-isothiocyanatoethyl benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy-benzene
PubChem CID 140856
Nombre IUPAC 4-(2-isotiocianatoetil)-1,2-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(CCN=C=S)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxyphenethyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.29