Learn More
Alcohol 3,4-dimetoxifenetílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10562401 10 g Frasco de vidrio 10 g
10591564 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10562401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189000100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7417-21-2 | Molecular Formula: C10H14O3 | Molecular Weight: 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7417-21-2
Fórmula molecular C10H14O3
Peso molecular (g/mol) 182.22
Número MDL MFCD00002894
Clave InChI SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene
PubChem CID 81911
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)etanol
SMILES COC1=CC=C(CCO)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44°C to 48°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 172°C to 174°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH2CH2OH
Cantidad 10 g
Beilstein 06, III, 6333
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino