Learn More
Ácido 3,4-Dimetoxicinámico, TRC
Código de producto. 30383499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383499 1 g
30380956 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4736951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2316-26-9
Fórmula molecular C11 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 208.21
Sinónimo 3,4-Dimethoxycinnamic acid, 3,4-Dimethoxyphenyl-2-propenoic acid, (E/Z)-Caffeic acid dimethyl ether
Nombre IUPAC 3-(3,4-dimetoxifenil)prop-2-ácido enoico
SMILES COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylcaffeic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0736