Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 3,4-dimetoxicinámico, predominantemente trans, 99 %
Código de producto. 11454153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454153 25 g 25 g
11464153 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454153 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A10356.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como componentes importantes en sabores, perfumes, índigo sintético y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Solubilidad en metanol caliente, turbidez muy débil. Soluble en diclorometano, cloroformo.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2316-26-9
Fórmula molecular C11H12O4
Peso molecular (g/mol) 208.213
Número MDL MFCD00004387
Clave InChI HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxycinnamic acid, dimethylcaffeic acid, caffeic acid dimethyl ether, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, dimethyl caffeic acid, e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3,4-dimethoxycinnamic acid, unii-bvz841pvjl, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 717531
ChEBI CHEBI:86549
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3,4-dimetoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 179°C to 183°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1533435
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21
Porcentaje de pureza 99%