Learn More
3,4-Dimethoxycinnamic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16469166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469166 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1778
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 3,4-Dimethoxycinnamic acid (O-Methylferulic acid) is a monomer extracted and purified from Securidaca inappendiculata Hassk. 3,4-Dimethoxycinnamic acid exerts anti-apoptotic effects on L-02 cells via the ROS-mediated signaling pathway. Anti-apoptotic effects.
3,4-Dimethoxycinnamic acid (O-Methylferulic acid) is a monomer extracted and purified from Securidaca inappendiculata Hassk. 3,4-Dimethoxycinnamic acid exerts anti-apoptotic effects on L-02 cells via the ROS-mediated signaling pathway. Anti-apoptotic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxycinnamic acid
CAS 2316-26-9
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo O-Methylferulic acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (240.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 208.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease