Learn More
Ácido 3,4-dimetoxicinámico, 99 %, predominantemente isómero trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10550892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10550892 5 g Frasco de vidrio 5 g
10010790 25 g Frasco de vidrio 25 g
10366080 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10550892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115510050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2316-26-9 | C11H12O4 | 208.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2316-26-9
Fórmula molecular C11H12O4
Peso molecular (g/mol) 208.21
Número MDL MFCD00004387
Clave InChI HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxycinnamic acid, dimethylcaffeic acid, caffeic acid dimethyl ether, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, dimethyl caffeic acid, e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3,4-dimethoxycinnamic acid, unii-bvz841pvjl, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 717531
ChEBI CHEBI:86549
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3,4-dimetoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxycinnamic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 181°C to 184°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 437
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxycinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.