Learn More
3,4-Dimetoxibenzilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10672382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10672382 5 g Frasco de vidrio 5 g
10439281 25 g Frasco de vidrio 25 g
10055763 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10672382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140830050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5763-61-1 | C9H13NO2 | 167.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5763-61-1
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.21
Número MDL MFCD00008116
Clave InChI DIVNUTGTTIRPQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxybenzylamine, veratrylamine, 3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dimethoxy, 1-3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzylamine, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl methylamine, veratrylamin, pubchem7394, acmc-1altc
PubChem CID 79832
Nombre IUPAC (3,4-dimetoxifenil)metanamina
SMILES COC1=CC=C(CN)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxybenzylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 281°C to 284°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH2NH2
Índice de refracción 1.5530 to 1.557
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 796
Gravedad específica 1.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.