Learn More
Alcohol 3,4-dimetoxibencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| CAS | 93-03-8 |
| Fórmula molecular | C9 H12 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol, Verapamil Hydrochloride Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CO)cc1OC |
| Nombre IUPAC | (3,4-dimetoxifenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 168.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0786 |