Learn More
Alcohol 3,4-dimetoxibencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435403 25 g 25 g
11445403 100 g 100 g
11455403 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435403 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13396.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-03-8 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El alcohol 3,4-dimetoxibencilo se usa como combustible de la celda de combustible microbiano (MFC) para generar energía. El alcohol veratrole es la materia prima para la síntesis de ciclotriveratrileno que se utiliza en la química anfitrión-huésped.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Almacene en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-03-8
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.192
Número MDL MFCD00004638
Clave InChI OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
PubChem CID 7118
ChEBI CHEBI:62150
Nombre IUPAC (3,4-dimetoxifenil)metanol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Punto de fusión ∼22°C
Densidad 1.176
Punto de ebullición 297°C to 298°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.553
Cantidad 25 g
Beilstein 639388
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 97%