Learn More
Alcohol de 3,4-dimetoxibencilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10000790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10000790 100 g Frasco de vidrio 100 g
10142810 25 g Frasco de vidrio 25 g
11934731 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10000790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115491000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-03-8 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-03-8
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.19
Clave InChI OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
PubChem CID 7118
ChEBI CHEBI:62150
Nombre IUPAC (3,4-dimetoxifenil)metanol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 22.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 296.0°C to 297.0°C (732.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH2OH
Índice de refracción 1.5510 to 1.5540
Cantidad 100 g
Beilstein 06,1113
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.