Learn More
Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 3535-37-3 |
| Fórmula molecular | C9H9ClO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Veratroyl Chloride, 3,4-Dimethoxy-1-benzenecarbonyl Chloride, 3,4-Dimethoxybenzoic Acid Chloride, 3,4-Dimethoxybenzoyl Chloride, 3,4-Dimethoxyphenylcarbonyl Chloride, Veratric Acid Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.024 |