Learn More
Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10668211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10668211 5 g Frasco de vidrio 5 g
10239553 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10668211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305600050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3535-37-3 | C9H9ClO3 | 200.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3535-37-3
Fórmula molecular C9H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 200.62
Número MDL MFCD00000674
Clave InChI VIOBGCWEHLRBEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo veratroyl chloride, 3,4-dimethoxybenzoylchloride, 3,4-dimethoxybenzene-1-carbonyl chloride, benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy-benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, veratroylchlorid, zlchem 1258, ksc225m7t
PubChem CID 77070
Nombre IUPAC cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxybenzoyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 68.0°C to 72.0°C
Color Blanco a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3COCl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales, copos o trozos