Learn More
3,4-Dimetoxibenzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3,4-Dimethoxybenzonitrile is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3,4-Dimetoxibenzonitrilo se utiliza como un intermediario de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxybenzonitrile |
| Punto de fusión | 65°C to 69°C |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 1451651 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.18 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |