Learn More
3,4-Dimetoxibenzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484174 25 g 25 g
11494174 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484174 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12521.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2024-83-1 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
3,4-Dimethoxybenzonitrile is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-Dimetoxibenzonitrilo se utiliza como un intermediario de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2024-83-1
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD00001802
Clave InChI OSEQIDSFSBWXRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo veratronitrile, 4-cyanoveratrole, 3,4-dimethoxy-benzonitrile, 4-cyano-1,2-dimethoxybenzene, 1-cyano-3,4-dimethoxylbenzene, 3,4-dimethoxybenzoic acid nitrile, 3,4-dimethoxyphenyl cyanide, benzonitrile,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzenecarbonitrile, 3-cyanoveratrole
PubChem CID 74842
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxybenzonitrile
Punto de fusión 65°C to 69°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 1451651
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza ≥98%