Learn More
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico (ácido verátrico), Mikromol™
Descripción
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico (ácido verátrico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Veratric Acid |
| CAS | 93-07-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Veratric Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H10 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3,4-Dimethoxybenzoic Acid, Mebeverine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Veratric Acid, Mebeverine Hydrochloride Impurity D, Mebeverine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3,4-dimetoxibenzoico |
| Mostrar más |