Learn More
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3, 4-Dimethoxybenzoic acid |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 179°C to 182°C |
| Color | Beige a blanco o rojo |
| Temperatura de inflamación | >100°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3O)2C6H3CO2H |
| Show More |
Safety and Handling
- 3,4-Dimethoxybenzoic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.