Learn More
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459452 50 g 50 g
11469452 250 g 250 g
11449452 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459452 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10167.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 93-07-2 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
3,4-Dimethoxybenzoic acid plays an important role in producing antibiotics and various dyes. They are used as intermediates for pharmaceuticals (especially for antipyretic analgesic, antirheumatism) and other organic synthesis. It is used as matrix for ionization of peptides, proteins and carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,4-dimetoxibenzoico desempeña un papel importante en la producción de antibióticos y varios tintes. Se utiliza como intermedio para productos farmacéuticos (especialmente para analgésicos antipiréticos y antirreumáticos) y otras síntesis orgánicas. Se utiliza como matriz para la ionización de péptidos, proteínas y carbohidratos.
Solubilidad
Soluble en agua (0,5 mg/ml a 15 °C), cloroformo, metanol y etanol al 95 % (50 mg/ml).
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-07-2
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.175
Número MDL MFCD00002500
Clave InChI DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
PubChem CID 7121
ChEBI CHEBI:296881
Nombre IUPAC ácido 3,4-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 179°C to 183°C
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 518285
Índice Merck 14,9953
Información de solubilidad Soluble in water (0.5mg/ml at 15°C),chloroform,methanol,and 95% ethanol (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza ≥99%