Learn More
Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo, TRC
Product Code. 30385794
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30385794 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30385794 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4615905G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl Chloride
CAS 23095-31-0
Fórmula molecular C19 H10 N2 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,4-Bis(methoxy)benzenesulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxyphenylsulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H10N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10H
SMILES O=CC1=C2C(=Nc3ccccc23)C=C4C1=Nc5ccccc45
Nombre IUPAC indolo[3,2-b]carbazol-12-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 282.296
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.079