Learn More
Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 23095-31-0 |
| Fórmula molecular | C19 H10 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,4-Bis(methoxy)benzenesulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxyphenylsulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H10N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10H |
| SMILES | O=CC1=C2C(=Nc3ccccc23)C=C4C1=Nc5ccccc45 |
| Nombre IUPAC | indolo[3,2-b]carbazol-12-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 282.296 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.079 |