Learn More
Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30378957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378957 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30378957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46159010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl Chloride
CAS 23095-31-0
Fórmula molecular C19 H10 N2 O
Cantidad 10 g
Sinónimo 3,4-Bis(methoxy)benzenesulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxyphenylsulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H10N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10H
SMILES O=CC1=C2C(=Nc3ccccc23)C=C4C1=Nc5ccccc45
Nombre IUPAC indolo[3,2-b]carbazol-12-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 282.296
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.079