Learn More
Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride |
| Punto de fusión | 66°C to 70°C |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 2840170 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.68 |
| Porcentaje de pureza | 98% |