Learn More
Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422318 5 g 5 g
11432318 25 g 25 g
11442318 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15263.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23095-31-0 | C8H9ClO4S | 236.666 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23095-31-0
Fórmula molecular C8H9ClO4S
Peso molecular (g/mol) 236.666
Número MDL MFCD00051769
Clave InChI RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
PubChem CID 2734183
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxibencenosulfonil cloruro
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 66°C to 70°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2840170
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.68
Porcentaje de pureza 98%