Learn More
Ácido 3,4-dimetoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421287 25 g 25 g
11401287 1 g 1 g
11411287 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24240.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 122775-35-3 | C8H11BO4 | 181.98 g/mol
3,4-Dimethoxybenzeneboronic acid is used in organic light-emitting diode. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,4-dimetoxibencenoborónico se utiliza en el diodo orgánico de emisión de luz (OLED). Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (25 g/l).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122775-35-3
Fórmula molecular C8H11BO4
Peso molecular (g/mol) 181.98
Número MDL MFCD01074574
Clave InChI RCVDPBFUMYUKPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl boranediol, 3,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl, 3,4-dimethoxyphenylboronicacid, 3, 4-dimethoxyphenylboronic acid, pubchem1826, acmc-209amm, ksc174q5t
PubChem CID 2734702
Nombre IUPAC ácido (3,4-dimetoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼240°C
Cantidad 25 g
Beilstein 5334877
Información de solubilidad Soluble in water (25g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.98
Porcentaje de pureza 98%