Learn More
3,4-Dimetoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30012180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012180 5 g 5 g
30010600 10 g 10 g
17902745 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4606635G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-14-9
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo 3,4-Dimethoxybenzaldehyde, Verapamil Hydrochloride Imp. G (EP), Benzaldehyde, 3,4-dimethoxy-, Veratraldehyde (7CI,8CI), 3,4-Dimethoxybenzenecarbonal, 3,4-Dimethoxyphenylaldehyde, 4-O-Methylvanillin, Methylvanillin, NSC 24521, NSC 8500, Protocatechualdehyde dimethyl ether, Protocatechuic aldehyde dimethyl ether, Vanillin methyl ether, Veratral, Veratric aldehyde, Veratrum aldehyde, Veratryl aldehyde
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxibenzaldehído
SMILES COc1ccc(C=O)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxybenzaldehyde
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063