Learn More
3,4-dimetoxibenzaldehído, Mikromol™
Descripción
3,4-dimetoxibenzaldehído
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 120-14-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Verapamil Hydrochloride Imp. G (EP), Verapamil Imp. G (EP), Verapamil USP Related Compound E, Verapamil USP RC E, 3,4-Dimethoxybenzaldehyde, Verapamil Related Compound E, Verapamil Hydrochloride Impurity G, Verapamil Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 3,4-dimetoxibenzaldehído |
| Mostrar más |