Learn More
3,4-Dimetoxibenzaldehído-d6, TRC
Código de producto. 30381100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381100 100 mg
30378924 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381100 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD462282100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1162658-05-0
Fórmula molecular C9H4D6O3
Peso molecular (g/mol) 172.21
Sinónimo 3,4-Dimethoxybenzenecarbonal-d6, 4-O-Methylvanillin-d6, Methylvanillin-d6, NSC 24521-d6, NSC 8500-d6, Protocatechualdehyde Dimethyl Ether-d6, Protocatechuic Aldehyde Dimethyl Ether-d6, Vanillin Methyl Ether-d6, Veratral-d6, Veratric Aldehyde-d6, Veratrum Aldehyde-d6, Veratryl Aldehyde-d6, USP Verapamil Related Compound E-d6
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-d6
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3