Learn More
3,4-Dimetoxibenzaldehído, 99+%
Código de producto. 10245590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245590 5 g Frasco de vidrio 5 g
10275540 100 g Frasco de plástico 100 g
10144320 500 g Frasco de plástico 500 g
10628064 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10245590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162610050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo no se puede devolver. View return policy
CAS: 120-14-9 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-14-9
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00003363
Clave InChI WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo veratraldehyde, veratric aldehyde, methylvanillin, vanillin methyl ether, veratral, veratryl aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dimethoxy, veratrum aldehyde, p-veratric aldehyde, 4-o-methylvanillin
PubChem CID 8419
ChEBI CHEBI:17098
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1OC
Specifications
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxybenzaldehyde
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42°C to 45°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 281°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CHO
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 255
Índice Merck 15, 10145
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Conglomerados o sólido fundido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dimethoxybenzaldehyde
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación