Learn More
3,4-dimetoxianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxyaniline |
| CAS | 6315-89-5 |
| Fórmula molecular | C8H11NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methoxy-4-aminoanisole, 3,4-Bis(methoxy)aniline, 3,4-Bis(methyloxy)aniline, 3,4-Dimethoxybenzenamine, 3,4-Dimethoxyphenylamine, 3,4-Methoxyaniline, 4-Amino-1,2-dimethoxybenzene, 4-Aminoveratrol, 4-Aminoveratrole, NSC 21033, [3,4-Bis(methyloxy)phenyl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(N)cc1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 153.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.079 |